accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 42860-04-8

OHOICl

CAS RN 42860-04-8

IUPAC Nome: 4-chloro-3-iodobenzoic acid
Sinonimi: 4-chloro-3-iodobenzoic acid
Peso molecolare (g/mol): 282.46
Formula molecolare: C7H4ClIO2
InChi Key: SDRURVZKYHGDAP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=CC(I)=C(Cl)C=C1

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati