Learn More
FANCD2 Antibody (1290C), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP2-61930CL1
Produktkod. 30157416
  • 1160.00€ / 0.10mL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
FANCD2 Monoclonal antibody specifically detects FANCD2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot,Gene Knock-Out
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
FANCD2
Monoclonal
CoraFluor 1
DKFZp762A223, FA4, FACD, FAD, FAD2, FA-D2, FADFAD2, FANCD, Fanconi anemia complementation group D2, Fanconi anemia group D2 protein, Fanconi anemia, complementation group D2, FLJ23826, FPN1, HFE4, IREG1, Protein FACD2, SLC11A3
This FANCD2 Antibody (1290C) was developed against human FANCD2 fusion protein (N-terminal fragment). [Swiss-Prot #Q9BXW9]
0.1 mL
Breast Cancer, Cancer, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Epigenetics, Genes Sensitive to DNA Damaging Agents
2177
Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
IgG
Western Blot, Gene Knock-Out
1290C
PBS
Rabbit
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.