Learn More
Axygen™ 0.2 mL Polypropylene PCR Tube Strips
Available in a variety of colors for easy sample identification. Axygen™ 8-Strip PCR Tubes, 0.2 mL are constructed of sturdy polypropylene. Each non-sterile, conical tube features thin and consistent wall thickness. Sold with flat or domed caps to prevent sample loss or without caps.
1370.00€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Volume (sistema metrico) | 0.2 mL |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16272591
|
Axygen™
PCR-0208-AD-C |
Domed |
1370.00€
pezzi 1260 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16282591
|
Axygen™
PCR-0208-AF-C |
Flat |
1370.00€
pezzi 1260 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Axygen™ 0.2 mL thin-wall 8 strip PCR tubes, available in an assortment of colors are designed to fit a wide variety of thermal cyclers. Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer, even insertion cap ensures a tight fit to prevent evaporation.Specifica
Clear | |
0.2 mL | |
Non-sterile |