Learn More
Thermo Scientific™ Strisce di provette da 0.2 ml
Codice prodotto. 10533225
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Incolore
Purple
Red
Tipo di chiusura:
Domed Cap
Nessuno
Not Included
Product Type:
8-Strip Cap
8-Strip Tube
Striscia da 8 provette
Quantità:
10 Packs of 12 Strips
10 confezioni da 12 strisce
250 Strips
250 strisce
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 250
Codice prodotto. 10533225
Marca: Thermo Scientific™ AB0452
Le strisce di provette per PCR e qPCR da 0.2 ml sono disponibili nel formato da 8 provette con strisce di vari colori o da 12 provette per striscia.
Le provette in strisce da 0.2 ml sono compatibili con i blocchi per termociclatore standard da 0.2 ml. Sono ideate per applicazioni PCR e qPCR.
Disponibilità di numerose opzioni di tappo, compresi i tappi ultra trasparenti ideali per saggi qPCR. I tappi, pur costituendo un sigillo sicuro, sono facili da applicare e rimuovere. I tappi portano la capacità complessiva della provetta a 0.25 ml.
Highlights
  • Compatible with 0.2 mL thermal cycler blocks 8 tubes per strip 0.25 mL maximum tube capacity when capped
  • Sealable using flat and domed cap strips
  • Ultra-Clear cap options available for use in qPCR assays
Applications
  • PCR
  • qPRC
  • Real-Time PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Certified DNA/RNase Free
Colore Incolore
Volume (sistema metrico) di lavorazione 0.2 mL
Volume (sistema metrico) 0.25 mL
Quantità 10 confezioni da 12 strisce
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermal Cyclers
Materiale Polypropylene
Reaction Speed Standard
Tipo di chiusura Nessuno
Formato 120 Strip Tubes
Product Type Striscia da 8 provette