Learn More
Thermo Scientific™ Provette singole da 0.5 ml
Codice prodotto. 10785374
Click to view available options
Colore:
Blu
Clear
Giallo
Purple
Red
Verde
Tipo di chiusura:
Domed Cap
Flat Cap
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 10785374
Marca: Thermo Scientific™ AB0350/R
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Minimize sample loss with the snap shut lids on these individual 0.5mL tubes for PCR applications.
0.5 mL Individual Tubes feature a 'snap shut' cap, which are available as either domed or flat caps. These tubes aare compatible with 0.5 mL thermal cycler blocks and can be used in PCR and sample storage applications.
Highlights
  • Suitable for 0.5 mL thermal cycler blocks
  • 0.6 mL maximum tube capacity when closed
  • Integral ‘snap shut’ cap
  • Available with flat or domed caps
Applications
  • PCR
  • Sample storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Certified free of human DNA, RNase and DNases.
Colore Red
Volume (sistema metrico) 0.5 mL
Quantità 1000
Materiale Polypropylene
Tipo di chiusura Flat Cap
Product Type Tube