Learn More
Fisherbrand™ Provette per PCR da 0.5 ml con tappo piatto
Con tappo a pressione integrato
Marca:  Fisherbrand™ 14230200
36.67 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12194142
  • 47.60€ / pezzi 1000
Edge
Esplora altre offerte speciali
Descrizione
Descrizione
  • Per l'uso con blocchi di termociclatori da 0.5 ml
  • Quando il coperchio è chiuso, il volume massimo è di 0.6 ml
  • Design a parete sottile
  • Prodotte in camera sterile
  • Polipropilene vergine
Specifica
Specifica
Esente da RNasi, Dnasi e DNA umano
0.5 ml
Blocchetti per sistemi per cicli termici da 0.5 ml, possono essere utilizzati in applicazioni PCR e conservazione dei campioni
Piatto
Provetta per PCR a parete sottile
Incolore
Contenitore da 1000
Polipropilene
Provetta
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Provette per PCR da 0.5 ml con tappo piatto > Natural