Learn More
Thermo Scientific™ Amber Screw Cap Micro Tubes
GREENER_CHOICE
Pure Protection: Prepare, transfer and store samples securely with Thermo Scientific Screw Cap Microtubes. Available in multiple volumes, packaging options and clean claims.
119.00€ - 1265.00€
Specifica
Colore Amber
Product Type Screw-cap Microtube
Visualizza altre specifiche
Prodotti 42
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Forma del fondo Tipo di chiusura Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Forma del fondo Tipo di chiusura Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
16245530
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3422ANK
0.5 mL Skirted Not Included 500 x pk, 10 pk x cs, 5000 x cs. Single Bagged. ZipLock bag.
596.00€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 16-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16265610
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3472ANK
0.5 mL Skirted Screw Cap with O-ring (Unattached) 500 x pk, 10 pk x cs, 5000 x cs. Single Bagged. ZipLock bag.
1150.00€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 22-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16245550
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3465ANK
0.5 mL Skirted Attached Cap 500 x pk, 10 pk x cs, 5000 x cs. Single Bagged. ZipLock bag.
1205.00€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 11-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16255530
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3422ANKS
0.5 mL Skirted Not Included 500 x pk, 10 pk x cs, 5000 x cs. Single Bagged. ZipLock bag.
657.00€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 30-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16265540
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3462ANK
0.5 mL Non-skirted Not Included 500 x pk, 10 pk x cs, 5000 x cs. Single Bagged. ZipLock bag.
596.00€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 13-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16225540
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3460ANK
0.5 mL Non-skirted Screw Cap with O-ring (Unattached) 500 x pk, 10 pk x cs, 5000 x cs. Single Bagged. ZipLock bag.
1095.00€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 13-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16205540
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3431ANK
0.5 mL Non-skirted Attached Cap 500 x pk, 10 pk x cs, 5000 x cs. Single Bagged. ZipLock bag.
1205.00€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 21-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16275540
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3462ANKS
0.5 mL Non-skirted Not Included 500 x pk, 10 pk x cs, 5000 x cs. Single Bagged. ZipLock bag.
657.00€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 21-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16235530
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3422A
0.5 mL Skirted Not Included 500 x pk, 10 pk x cs, 5000 x cs. Single Bagged. ZipLock bag.
596.00€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 13-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10061982
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3472A
0.5 ml Skirted Screw Cap with O-ring (Unattached) 500 x pk, 10 pk x cs, 5000 x cs. Single Bagged. ZipLock bag.
1120.00€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 13-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10193672
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3465A
0.5 ml Skirted Attached Cap 500 x pk, 10 pk x cs, 5000 x cs. Single Bagged. ZipLock bag.
1230.00€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 16-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16265530
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3422AS
0.5 mL Skirted Not Included 500 x pk, 10 pk x cs, 5000 x cs. Single Bagged. ZipLock bag.
657.00€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 21-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16275550
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3466ANK
1.5 mL Non-skirted Not Included 500 x pk, 10 pk x cs, 5000 x cs. Single Bagged. ZipLock bag.
596.00€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 16-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16225550
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3464ANK
1.5 mL Non-skirted Screw Cap with O-ring (Unattached) 500 x pk, 10 pk x cs, 5000 x cs. Single Bagged. ZipLock bag.
1125.00€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 13-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16245540
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3461ANK
1.5 mL Non-skirted Attached Cap 500 x pk, 10 pk x cs, 5000 x cs. Single Bagged. ZipLock bag.
1205.00€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 06-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16285550
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3466ANKS
1.5 mL Non-skirted Not Included 500 x pk, 10 pk x cs, 5000 x cs. Single Bagged. ZipLock bag.
672.00€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 06-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16285610
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3478A
1.5 mL Skirted Not Included 500 x pk, 10 pk x cs, 5000 x cs. Single Bagged. ZipLock bag.
596.00€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 13-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10501473
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3474A
1.5 ml Autoportante Tappo a vite e o-ring, staccato 50 provette/sacchetto, 10 sacchetti/unità, 10 unità/contenitore; 500 tappi/sacchetto/unità
1120.00€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 30-03-2026
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10778754
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3467A
1.5 ml Skirted Attached Cap 500 x pk, 10 pk x cs, 5000 x cs. Single Bagged. ZipLock bag.
1265.00€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 16-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16295610
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3478AS
1.5 mL Skirted Not Included 500 x pk, 10 pk x cs, 5000 x cs. Single Bagged. ZipLock bag.
657.00€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 16-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16265550
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3466A
1.5 mL Non-skirted Not Included 500 x pk, 10 pk x cs, 5000 x cs. Single Bagged. ZipLock bag.
606.00€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 13-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10463372
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3464A
1.5 ml Conico Screw Cap with O-ring (Unattached) 500 x pk, 10 pk x cs, 5000 x cs. Single Bagged. ZipLock bag.
1120.00€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 13-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10463182
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3461A
1.5 ml Conico Attached Cap 500 x pk, 10 pk x cs, 5000 x cs. Single Bagged. ZipLock bag.
1230.00€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 21-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16295550
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3466AS
1.5 mL Non-skirted Not Included 500 x pk, 10 pk x cs, 5000 x cs. Single Bagged. ZipLock bag.
672.00€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 21-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16245620
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3490ANK
2 mL Skirted Not Included 500 x pk, 10 pk x cs, 5000 x cs. Single Bagged. ZipLock bag.
596.00€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 13-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16215620
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3488ANK
2 mL Skirted Screw Cap with O-ring (Unattached) 500 x pk, 10 pk x cs, 5000 x cs. Single Bagged. ZipLock bag.
1095.00€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 16-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16265560
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3469ANK
2 mL Skirted Attached Cap 500 x pk, 10 pk x cs, 5000 x cs. Single Bagged. ZipLock bag.
1245.00€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 18-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16255620
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3490ANKS
2 mL Skirted Not Included 500 x pk, 10 pk x cs, 5000 x cs. Single Bagged. ZipLock bag.
657.00€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 04-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16295560
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3470ANK
2 mL Non-skirted Not Included 500 x pk, 10 pk x cs, 5000 x cs. Single Bagged. ZipLock bag.
612.00€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 13-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16245560
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3468ANK
2 mL Non-skirted Screw Cap with O-ring (Unattached) 500 x pk, 10 pk x cs, 5000 x cs. Single Bagged. ZipLock bag.
1140.00€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 13-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16205550
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3463ANK
2 mL Non-skirted Attached Cap 500 x pk, 10 pk x cs, 5000 x cs. Single Bagged. ZipLock bag.
1205.00€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 16-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16205570
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3470ANKS
2 mL Non-skirted Not Included 500 x pk, 10 pk x cs, 5000 x cs. Single Bagged. ZipLock bag.
672.00€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 16-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16235620
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3490A
2 mL Skirted Not Included 500 x pk, 10 pk x cs, 5000 x cs. Single Bagged. ZipLock bag.
606.00€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 13-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10246122
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3488A
2 ml Skirted Screw Cap with O-ring (Unattached) 500 x pk, 10 pk x cs, 5000 x cs. Single Bagged. ZipLock bag.
1120.00€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 13-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11868342
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
3469A
2 ml Autoportante Tappo a vite e o-ring, attaccato 50 provette e tappi attaccati/sacchetto, 10 sacchetti/unità, 10 unità/scatola
119.00€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
16265620
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3490AS
2 mL Skirted Not Included 500 x pk, 10 pk x cs, 5000 x cs. Single Bagged. ZipLock bag.
657.00€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 21-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16285560
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3470A
2 mL Non-skirted Not Included 500 x pk, 10 pk x cs, 5000 x cs. Single Bagged. ZipLock bag.
612.00€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 13-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10473372
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3468A
2 ml Conico Screw Cap with O-ring (Unattached) 500 x pk, 10 pk x cs, 5000 x cs. Single Bagged. ZipLock bag.
1155.00€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 13-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10245742
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3463A
2 ml Conico Attached Cap 500 x pk, 10 pk x cs, 5000 x cs. Single Bagged. ZipLock bag.
1230.00€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 21-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16215570
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3470AS
2 mL Skirted Not Included 500 x pk, 10 pk x cs, 5000 x cs. Single Bagged. ZipLock bag.
672.00€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 21-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10032232
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3460A
0.5 ml Conico Screw Cap with O-ring (Unattached) 50 tubes/bag, 10 bags/unit, 10 units/case; 500 caps/bag/unit
1145.00€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 13-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10104062
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
3431A
0.5 ml Conico Screw Cap with O-ring (Attached) 50 tubes and attached caps/bag
1230.00€
pezzi 5000
Spedizione stimata: 21-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Amber
Screw-cap Microtube
Documenti
Product Certifications
† Subject to Thermo Fisher Scientific standard limited warranty. See thermoscientific.com or your sales representative for details.
Screw cap micro tubes and caps are not recommended for autoclave. Sterile options available.
Not intended to submerge and store in liquid phase LN2.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Amber Screw Cap Micro Tubes