Learn More
Thermo Scientific™ 0.85% Saline Solution
Perform sample dilution in qualitative procedures in microbial applications with this isotonic saline solution.
112.00€ - 384.00€
Specifica
Colore Colorless, clear
Content And Storage 2 to 25°C
Descrizione 0.85% Saline Solution
Manufacturing Origin United Kingdom
Product Type Solution
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Peso riempimento Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Peso riempimento Prezzo Quantità e disponibilità  
13225649
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
BO0334E
24/Pk. 10.0g + 0.3g
112.00€
pezzi 24
Spedizione stimata: 20-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12977048
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
EB0334B
200/Pk. 3.0g - 3.3g
384.00€
pezzi 100
Spedizione stimata: 13-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Perform sample dilution in qualitative procedures in microbial applications with isotonic Thermo Scientific™ Oxoid™ 0.85% Saline Solution. Sodium chloride at 0.9% concentration maintains the osmotic balance of the medium thereby maintaining cell morphology and integrity. The solution does not interfere with any biochemical reaction and/or antibiotic susceptibility test. It is recommended by the Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) for preparation of bacterial suspensions used for susceptibility testing.1,2
Use 0.85% Saline Solution for carrying out dilutions of different samples.
  • Provides osmotic protection for microbial cells during qualitative procedures.
  • Recommended by various authors and manufacturers for preparing test suspensions of organisms to help maintain bacterial cell integrity and viability.3
  • Ready-to-use.
Specifica
Specifica
Colorless, clear
0.85% Saline Solution
Solution
2 to 25°C
United Kingdom
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 52 Weeks