Learn More
RETSCH 1.0353 Stainless Steel Bottom Sieve For SM 200 Cutting Mills
184.00€ - 192.54€
Specifica
Quantità | 1Each |
---|---|
Tipo | Bottom Sieve |
Materiale | Stainless Steel |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | SM 200 Cutting Mill |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11964322
|
RETSCH
03.647.0327 |
0.75mm |
184.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10066339
|
RETSCH
03.647.0328 |
1mm |
192.54€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11984322
|
RETSCH
03.647.0335 |
8mm |
184.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10086669
|
RETSCH
03.647.0326 |
0.5mm |
192.54€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Spezifikation
1Each | |
Bottom Sieve | |
Stainless Steel | |
SM 200 Cutting Mill |