Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroacetone hydrate, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15520534
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Identificatori chimici
CAS 10057-27-9
Formula molecolare C3F6O
Molecular Weight (g/mol) 166.02
Numero MDL MFCD00149063
InChI Key VBZWSGALLODQNC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexafluoroacetone trihydrate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-one trihydrate, 2-propanone, hexafluoro-, trihydrate, hfa trihydrate, acetone, hexafluoro-, trihydrate, 2-propanone, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-, trihydrate, perfluoroacetone trihydrate, hexafluoro-2-propanone trihydrate, hexafluoro-2-propanone trihydrate; perfluoroacetone trihydrate, hexafluoroacetonetrihydrate
PubChem CID 36719
IUPAC Name 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-one;trihydrate
SMILES FC(F)(F)C(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroacetone hydrate
Punto di fusione 18.0°C to 21.0°C
Densità 1.5800g/mL
Punti di ebollizione 105.0°C to 108.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Quantità 25 g
Gravità specifica 1.58
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 166.02
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hexafluoroacetone hydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H361fd-Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.