Learn More
1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2, for NMR, 99.5+ atom% D, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Materiale o nome chimico | 1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2 |
Forma fisica | Liquid |
Colore | Colorless |
Nota nome | 99.5+ atom% D, for NMR |
Densità | 1.6100g/mL |
Deuterio (D) | 99.50% min. |
Imballaggio | Glass Bottle |
Quantità | 5 g |
Formula lineare | (Cl2CD)2 |
Peso formulazione | 169.86 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS06_Toxic.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS09_Aquatic_Toxicity.png)
Identificativo prodotto
- 1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- H330-Letale se inalato.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H310-Letale per contatto con la pelle.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.