Learn More
1,1,4,4-Tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthaline, Technical Grade, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 1,1,4,4-Tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene |
Intervallo percentuale saggio | 90% |
Imballaggio | Amber glass bottle |
Quantità | 10 g |
Sinonimo | 1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene, 1,1,4,4-tetramethyltetralin, naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethyl, naphthalene,1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethyl, 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4tetramethylnaphthalene, 1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydro naphthalene, 1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthaline, 1,1,4,4-tetramethyl1,2,3,4-tetrahydro naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethyl-naphthalene |
Peso formulazione | 188.31 |
Percent Purity | 90% |