Learn More
1,1'-Bis[(2R,5R)-2,5-diisopropyl-1-phospholanyl]ferrocene, 97+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15495766
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 849950-54-5
Formula molecolare C30H48FeP2
Molecular Weight (g/mol) 526.51
Numero MDL MFCD09750465
InChI Key RNAIPFYGOQYYTF-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 1,1 inverted exclamation marka-bis 2r,5r-2,5-diisopropylphospholano ferrocene, iron 2+ bis 1-2r,5r-2,5-di propan-2-yl phospholan-1-yl cyclopenta-2,4-dien-1-ide
PubChem CID 71310585
IUPAC Name (2R,5R)-1-cyclopenta-2,4-dien-1-yl-2,5-di(propan-2-yl)phospholane;iron(2+)
SMILES [Fe].CC(C)[C@H]1CC[C@H](C(C)C)P1c1cccc1.CC(C)[C@H]1CC[C@H](C(C)C)P1c1cccc1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1'-Bis[(2R,5R)-2,5-diisopropyl-1-phospholanyl]ferrocene
Punto di fusione 70°C to 74°C
Quantità 1 g
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 526.49
Percent Purity ≥97%