Learn More
1,10-Decanedicarboxylic acid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10294130
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic bottle
693-23-2
C12H22O4
230.3
MFCD00002735
TVIDDXQYHWJXFK-UHFFFAOYSA-N
1,12-dodecanedioic acid, 1,10-decanedicarboxylic acid, decamethylenedicarboxylic acid, 1,10-dicarboxydecane, n-dodecanedioic acid, unii-978yu42q6i, dsstox_cid_7297, dsstox_rid_78394, dsstox_gsid_27297, n-dodecanedioate
12736
CHEBI:4676
dodecanedioic acid
C(CCCCCC(=O)O)CCCCC(=O)O
693-23-2
C12H22O4
230.3
MFCD00002735
TVIDDXQYHWJXFK-UHFFFAOYSA-N
1,12-dodecanedioic acid, 1,10-decanedicarboxylic acid, decamethylenedicarboxylic acid, 1,10-dicarboxydecane, n-dodecanedioic acid, unii-978yu42q6i, dsstox_cid_7297, dsstox_rid_78394, dsstox_gsid_27297, n-dodecanedioate
12736
CHEBI:4676
dodecanedioic acid
C(CCCCCC(=O)O)CCCCC(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1, 10-Decanedicarboxylic acid
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 125°C to 130°C
Colore White
Punti di ebollizione 245°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 220°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare HO2C(CH2)10CO2H
Quantità 5 g
Beilstein 02, IV, 2126
Informazioni di solubilità Solubility in water: < 0.1g/L (20 c)
Viscosità 8.4 mPa.s (140°C)
Peso formulazione 230.3
Percent Purity 99%
Forma fisica Pellets or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,10-Decanedicarboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.