Learn More
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-1-acetic acid, 98%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Glass bottle
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-1-acetic acid |
Nota nome | 98% |
CAS | 105400-81-5 |
CAS min. % | 97.5 |
CAS max % | 100.0 |
Punto di fusione | 248.0°C to 251.0°C |
Colore | White |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 98% |
Imballaggio | Glass bottle |