Learn More
1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane nickel(II) chloride, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3777525
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
14647-23-5
C26H24Cl2NiP2
528.02
MFCD00013313
XXECWTBMGGXMKP-UHFFFAOYSA-L
1,2-bis diphenylphosphino ethane nickel ii chloride
131664338
nickel(2+) [2-(diphenylphosphaniumyl)ethyl]diphenylphosphanium dichloride
Cl[Ni]Cl.C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
14647-23-5
C26H24Cl2NiP2
528.02
MFCD00013313
XXECWTBMGGXMKP-UHFFFAOYSA-L
1,2-bis diphenylphosphino ethane nickel ii chloride
131664338
nickel(2+) [2-(diphenylphosphaniumyl)ethyl]diphenylphosphanium dichloride
Cl[Ni]Cl.C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1, 2-Bis(diphenylphosphino)ethane nickel(II) chloride
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 263.0°C to 265.0°C
Colore Orange to Red
Analisi elementare 98.5% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass bottle
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water
Peso formulazione 528.02
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane nickel(II) chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.