Learn More
1,2-Dihydroxybenzene-3,5-Disulfonic Acid, Disodium Salt, Pure, Metal Indicator, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10448210
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Plastic powder jar
Specifica
Punto di fusione 300°C
CAS 149-45-1
Colore White
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 25 g
Formula molecolare C6H10Na2O8S2
Numero MDL 149531
Sinonimo tiron, tiferron, sodium catechol sulfate, disodium 4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulfonate, 3,5-disulfocatechol disodium salt, sodium pyrocatechol-3,5-disulfonate, disodium pyrocatechol-3,5-disulfonate, sodium 1,2-dihydroxybenzenedisulfonate, 1,2-dihydroxybenzene-3,5-disulfonic acid disodium salt, 1,3-benzenedisulfonic acid, 4,5-dihydroxy-, disodium salt
InChI Key HEOKHLCODUWALT-UHFFFAOYSA-N
SMILES [HH].[HH].C1=C(C=C(C(=C1S(=O)(=O)O)O)O)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
IUPAC Name 4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulfonic acid;molecular hydrogen;sodium
Molecular Weight (g/mol) 320.238
PubChem CID 131674010
Peso formulazione 332.21g/mol
Imballaggio Plastic powder jar
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.