Learn More
1,2-Dimethoxyethane, ≥99%, Reagent Grade, Inhibitor-free, Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
20 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Stainless steel can
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
20L
500mL
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,2-Dimethoxyethane |
| Punto di fusione | -58°C |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.867g/mL at 25°C |
| pH | Neutral |
| Punti di ebollizione | 85°C (1013 hPa) |
| Punto d'infiammabilità | −2°C (28.4°F) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | CH3OCH2CH2OCH3 |
| Quantità | 2.5 L |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 1,2-Dimethoxyethane
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H332-Nocivo se inalato.
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: 1,2-dimethoxyethane