Learn More
1-[3-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenyl]methanamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10351053
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Identificatori chimici
CAS 672325-37-0
Formula molecolare C12H19N3
Molecular Weight (g/mol) 205.305
InChI Key VKTLTRIKVYJVOX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-3-4-methylpiperazin-1-yl phenyl methanamine, 3-4-methyl-1-piperazinyl benzenemethanamine, 3-4-methylpiperazin-1-yl phenyl methanamine, 3-4-methyl-1-piperazinyl-benzenemethanamine, 3-4-methyl-piperazin-1-yl-benzylamine, 3-4-methyl-1-piperazinyl-benzene methanamine, 3-4-methylpiperazinyl phenyl methylamine, pubchem12998
PubChem CID 4961252
IUPAC Name [3-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl]methanamine
SMILES CN1CCN(CC1)C2=CC=CC(=C2)CN
Specifica
Materiale o nome chimico 1-[3-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenyl]methanamine
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 205.3
Percent Purity 97%