Learn More
1,3,5-Triethylbenzene, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15477378
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
,3,5-Triethylbenzene was used as a supramoelcular template to organize molecular-recognition elements. It was also used to synthesize a series of di- and trinucleating ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
,3,5-Triethylbenzene was used as a supramoelcular template to organize molecular-recognition elements. It was also used to synthesize a series of di- and trinucleating ligands.
Solubility
Insoluble in water. Soluble in alcohol, ether.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents. Store under room temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102-25-0
Formula molecolare C12H18
Molecular Weight (g/mol) 162.28
Numero MDL MFCD00009261
InChI Key WJYMPXJVHNDZHD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzene, 1,3,5-triethyl, unii-02k328wwzq, 1,5-triethylbenzene, pubchem19794, benzene,3,5-triethyl, 1,3,5-triethyl benzene, ksc493q9l, wjympxjvhndzhd-uhfffaoysa, 1,3,5-triethylbenzene, 1,3,5-triethylbenzene, technical grade
PubChem CID 7602
IUPAC Name 1,3,5-triethylbenzene
SMILES CCC1=CC(CC)=CC(CC)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3,5-Triethylbenzene
Densità 0.862
Punti di ebollizione 215°C
Punto d'infiammabilità 76°C (169°F)
Indice di rifrazione 1.495
Quantità 25 g
Numero UN UN3082
Beilstein 2039481
Informazioni di solubilità Insoluble in water. Soluble in alcohol,ether.
Peso formulazione 162.27
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3,5-Triethylbenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1,3,5-Triethylbenzene