Learn More
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]nickel(II) chloride, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10452251
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15629-92-2
Formula molecolare C27H26Cl2NiP2
Molecular Weight (g/mol) 542.04
Numero MDL MFCD00015318
InChI Key REQVOKPBMSCTNI-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 131675641
IUPAC Name 3-diphenylphosphanylpropyl(diphenyl)phosphane;nickel;dihydrochloride
SMILES Cl[Ni++]Cl.C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico [1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]nickel(II) chloride
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 213.0°C
Analisi elementare 98.5% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass bottle
Quantità 5 g
Fieser 06,50; 15,122
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 542.04
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystals or Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • ¢1,3-Bis(diphenylphosphino)propane!nickel(II) chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.