Learn More
1,3-Cyclohexadiene, 96%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10365790
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 592-57-4
Formula molecolare C6H8
Molecular Weight (g/mol) 80.13
Numero MDL MFCD00001532
InChI Key MGNZXYYWBUKAII-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-cyclohexadiene, cyclohexadiene, 1,2-dihydrobenzene, unii-jv5w0eg5bp, jv5w0eg5bp, 3-cyclohexen-1,2-ylene, 1,3-cyclohexadien, 1,3 cyclohexadiene, 2,4-cyclohexadiene, cyclohexadiene-1,3
PubChem CID 11605
ChEBI CHEBI:37610
IUPAC Name cyclohexa-1,3-diene
SMILES C1CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Cyclohexadiene
Nota nome 96%
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -98.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8600g/mL
Punti di ebollizione 80.0°C
Punto d'infiammabilità −6°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.4730 to 1.4760
Quantità 5 mL
Gravità specifica 0.86
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible.
Stabilizzatore 0.1% BHT
Peso formulazione 80.13
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid