Learn More
1,3-Cyclooctadiene, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11358475
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1700-10-3
Formula molecolare C8H12
Molecular Weight (g/mol) 108.18
Numero MDL MFCD00001751
InChI Key RRKODOZNUZCUBN-CCAGOZQPSA-N
Sinonimo 1,3-cyclooctadiene, cyclooctadiene, 1z,3z-cycloocta-1,3-diene, cis,cis-1,3-cyclooctadiene, cycloocta-1,3-diene, 1,3-cyclooctadiene, z,z, cyclooctadienes, 1.3-cyclooctadiene, 1e,3z-1,3-cyclooctadiene, 1,3-cod
PubChem CID 299882
IUPAC Name (1Z,3Z)-cycloocta-1,3-diene
SMILES C1CC\C=C/C=C\C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Cyclooctadiene
Punto di fusione -53°C
Densità 0.869
Punti di ebollizione 142°C to 144°C
Punto d'infiammabilità 24°C (75°F)
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.493
Quantità 25 g
Numero UN UN2520
Beilstein 1901033
Peso formulazione 108.18
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3-Cyclooctadiene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P331-NON provocare il vomito.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1,3-Cyclooctadiene