Learn More
1,3-Dichloropropane, 95%
Codice prodotto. 11374207
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11374207
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036685.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 142-28-9 | C3H6Cl2 | 112.981 g/mol
1,3-Dichloropropane is used as an intermediate in organic synthesis. It is also used as solvent, detergent and chromatographic analysis. Further, it is used to prepare 3,7-dithia-nonanedioic acid by reacting with mercaptoacetic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 142-28-9
Formula molecolare C3H6Cl2
Molecular Weight (g/mol) 112.981
Numero MDL MFCD00000999
InChI Key YHRUOJUYPBUZOS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trimethylene dichloride, propane, 1,3-dichloro, trimethylene chloride, 1,3-dichloro-propane, unii-aj1hq2gucp, ccris 9220, ch2clch2ch2cl, aj1hq2gucp, cl ch2 3cl, 1,3-dichlorpropan
PubChem CID 8881
IUPAC Name 1,3-dichloropropane
SMILES C(CCl)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Dichloropropane
Densità 1.190 g/mL
Punti di ebollizione 120°C
Punto d'infiammabilità 20°C (68°F)
Odore Sweet
Indice di rifrazione 1.4481
Quantità 25 g
Numero UN UN1993
Informazioni di solubilità Miscible with water.
Peso formulazione 112.99
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3-Dichloropropane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1,3-Dichloropropane