Learn More
1,3-Diiodopropane, 99%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10226990
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 627-31-6
Formula molecolare C3H6I2
Molecular Weight (g/mol) 295.88
Numero MDL MFCD00001097
InChI Key AAAXMNYUNVCMCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trimethylene diiodide, propane, 1,3-diiodo, trimethylene iodide, propane,3-diiodo, pubchem3858, 1,3-bis iodanyl propane, acmc-1av5p, 4-01-00-00228 beilstein handbook reference, 1,3-diiodopropane, contains copper as stabilizer
PubChem CID 12314
IUPAC Name 1,3-diiodopropane
SMILES C(CI)CI
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Diiodopropane
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Pink to Yellow
Densità 2.5760g/mL
Punti di ebollizione 111.0°C to 113.0°C (31.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare I(CH2)3I
Indice di rifrazione 1.6405 to 1.6425
Quantità 25 mL
Beilstein 01, 115
Gravità specifica 2.576
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water.
Stabilizzatore copper
Peso formulazione 295.88
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3-Diiodopropane, stabilized
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.