Learn More
1,3-Dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid, 95+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-4510249
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10079141
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC22901CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 25252-46-4
Formula molecolare C8H8N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 196.224
InChI Key QRANSYHQSVJLHX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethylthieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylic acid, 1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethyl, 1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylicacid, 1,3-dimethyl, 4fzj, 1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylicacid, unavailable-see asdi_catno 500021541, 5-carboxy-1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole, 1,3-dimethylthiopheno 3,2-d pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c-pyrazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 2776541
IUPAC Name 1,3-dimethylthieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
SMILES CC1=NN(C2=C1C=C(S2)C(=O)O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Dimethyl-1H-thieno[2, 3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 196.23
Percent Purity 95%