Learn More
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Descrizione
Honeywell Chromasolv™ GC-headspace solvents:
- developed particularly for the identification and quantification of residual solvents in pharmaceuticals using GC-headspace methods described in monographs from the United States Pharmacopeia (USP) or the European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) and following the International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) guidelines
- very pure solvents with extremely low concentrations of the defined residual solvents
- state-of-the art production and application tests
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone |
Densità | 1.056g/mL at 25°C |
Punto d'infiammabilità | 95°C (203°F) |
Quantità | 1 L |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 108808 |
Peso formulazione | 114.15g/mol |
Percent Purity | ≥99.5% (GC), ≥99.5% |
Grado | CHROMASOLV™ |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.