Learn More
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride, 98+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11409742
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11409742
1 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Codice prodotto. 11409742
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10807.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride is used as a carboxyl activating agent. It is used in peptide synthesis, 3'-amino-3'-deoxyadenosine-5'-di- and triphosphates and in the preparation of antibodies like immunoconjugates. It plays a vital role for immobilization of large biomolecules in association with N-hydroxysuccinimide. It is also used in the acylation of phosphoranes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride is used as a carboxyl activating agent. It is used in peptide synthesis, 3′-amino-3′-deoxyadenosine-5′-di- and triphosphates and in the preparation of antibodies like immunoconjugates. It plays a vital role for immobilization of large biomolecules in association with N-hydroxysuccinimide. It is also used in the acylation of phosphoranes.
Solubility
Soluble in acetonitrile dichloromethane, dimethylformamide, and tetrahydrofuran. Slightly soluble in water.
Notes
Sensitive to moisture. Incompatible with strong acids, strong oxidizing agents and moisture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25952-53-8
Formula molecolare C8H18ClN3
Molecular Weight (g/mol) 191.70
Numero MDL MFCD00012503
InChI Key FPQQSJJWHUJYPU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide hydrochloride, edc.hcl, edci, edc hydrochloride, wsc hcl, edac hydrochloride, edac, hydrochloride, 1-ethyl-3-3-dimethylaminopropyl carbodiimide hydrochloride, edcl, edac hclVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 2723939
IUPAC Name 3-(ethyliminomethylideneamino)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride
SMILES Cl.CCN=C=NCCCN(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride
Punto di fusione ∽113°C
Formula lineare CH3CH2N=C=N(CH2)3N(CH3)2·HCl
Quantità 1 g
Beilstein 5764110
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in acetonitrile dichloromethane,dimethylformamide,and tetrahydrofuran. Slightly soluble in water.
Peso formulazione 191.7
Percent Purity ≥98%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10253350 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/12/2024 Catalog NumberA10807.03,A10807.14,A10807.06
Numero di lottoS12K035 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/06/2024 Catalog NumberA10807.03,A10807.14,A10807.06
Numero di lotto10233296 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/01/2024 Catalog NumberA10807.03,A10807.14,A10807.06
Numero di lotto10233295 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/01/2024 Catalog NumberA10807.03,A10807.14,A10807.06
Numero di lottoN24J035 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/05/2023 Catalog NumberA10807.03,A10807.14,A10807.06
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimidehydrochloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimidehydrochloride
Titolo del prodotto
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride, 98+%, Thermo Scientific Chemicals >