Learn More
1,3-Propanediol, 98%
Codice prodotto. p-4509876 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
250mL
Codice prodotto. 10765781
Marca: Thermo Scientific Acros 131402500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 504-63-2 | C3H8O2 | 76.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 504-63-2
Formula molecolare C3H8O2
Molecular Weight (g/mol) 76.10
Numero MDL MFCD00002949
InChI Key YPFDHNVEDLHUCE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-propanediol, trimethylene glycol, 1,3-dihydroxypropane, 2-deoxyglycerol, 1,3-propylene glycol, 1,3-propylenediol, 1,3-propandiol, 2-hydroxymethyl ethanol, omega-propanediol, beta-propylene glycol
PubChem CID 10442
ChEBI CHEBI:16109
IUPAC Name propane-1,3-diol
SMILES OCCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Propanediol
Punto di fusione -32.0°C
Densità 1.0520g/mL
Punti di ebollizione 214.0°C
Punto d'infiammabilità 140°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HO(CH2)3OH
Indice di rifrazione 1.4380 to 1.4400
Quantità 250 mL
Beilstein 01,475
Fieser 13,268
Indice di Merck 15,9885
Gravità specifica 1.052
Informazioni di solubilità Solubility in water: 100g/L water. Other solubilities: soluble in ethanol, diethyl ether,, slightly soluble in benzene
Viscosità 52.7 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 76.09
Percent Purity 98%
Forma fisica Oily Liquid