Learn More
1,3-Propanedithiol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10474975
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-80-8
Formula molecolare C3H8S2
Molecular Weight (g/mol) 108.22
Numero MDL MFCD00004904
InChI Key ZJLMKPKYJBQJNH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-propanedithiol, 1,3-dimercaptopropane, trimethylene dimercaptan, trimethylenedithiol, dithiotrimethyleneglycol, trimethylenedithioglycol, 1,3-propanedimercaptan, unii-r4luj82u52, fema no. 3588, 1,3-propane dithiol
PubChem CID 8013
ChEBI CHEBI:44864
IUPAC Name propane-1,3-dithiol
SMILES C(CS)CS
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Propanedithiol
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -79°C
Colore Yellow
Densità 1.0700g/mL
Punti di ebollizione 169°C
Punto d'infiammabilità 58°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare HS(CH2)3SH
Indice di rifrazione 1.5380 to 1.542
Quantità 250 mL
Beilstein 01, 476
Fieser 01,956; 04,413; 06,493; 09,394; 13,261
Indice di Merck 15, 7915
Gravità specifica 1.07
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,ether,chloroform and,benzene
Peso formulazione 108.22
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3-Propanedithiol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.