Learn More
1,4-Benzoquinone, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10638463
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Plastic bottle
Plastic drum
1, 4-Benzoquinone, 99%, C6H4O2, CAS Number-106-51-4, 1,4-benzoquine, 1,4-benzoquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, benzoquinone, chinone, cyclohexadienedione, para-quinone, p-benzoquinone, p-quinone, quinone, 1kg, 98.5% min. (Iodometry), 07,609, 100.0, CHEBI:16509, Yellow to Green, 1.3100g/mL
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-51-4
Formula molecolare C6H4O2
Molecular Weight (g/mol) 108.1
Numero MDL MFCD00001591
InChI Key AZQWKYJCGOJGHM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-benzoquinone, benzoquinone, quinone, 1,4-benzoquinone, p-quinone, chinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, cyclohexadienedione, para-quinone, 1,4-benzoquine
PubChem CID 4650
ChEBI CHEBI:16509
IUPAC Name cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
SMILES C1=CC(=O)C=CC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 4-Benzoquinone
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 112°C to 116°C
Colore Yellow to Green
Densità 1.3100g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Iodometry)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare C6H4(=O)2
Quantità 100 g
Beilstein 07,609
Fieser 01,49; 07,55
Indice di Merck 15,8191
Gravità specifica 1.31
Informazioni di solubilità Solubility in water: 10g/L water (25°C). Other solubilities: soluble in alkalies,soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 108.1
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,4-Benzoquinone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Quinone