Learn More
1-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1H-1,2,4-triazole, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | 1-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1H-1, 2, 4-triazole hydrobromide hydrate |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 250 mg |
Peso formulazione | 319 |
Percent Purity | 97% |
Sicurezza e movimentazione
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
Identificativo prodotto
- 1-¢4-(Bromomethyl)phenyl!-1H-1,2,4-triazole hydrobromide
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.