Learn More
1,4-Butanediol diglycidyl ether, 96%
Codice prodotto. 11353276
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11353276
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L12632.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2425-79-8 | C10H18O4 | 202.25 g/mol
1,4-Butanediol diglycidyl ether is used for preparing amylose, xylan and hydroxyethyl-cellulose, to cross link polyethylenimine which also serves as a hole-blocking layer in organic solar cells, to cross link hyaluronic acid into hydrogels and for the activation of soluble dextran polymers. It is the most commonly used homobifunctional epoxide compound
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,4-Butanediol diglycidyl ether is used for preparing amylose, xylan and hydroxyethyl-cellulose, to cross link polyethylenimine which also serves as a hole-blocking layer in organic solar cells, to cross link hyaluronic acid into hydrogels and for the activation of soluble dextran polymers. It is the most commonly used homobifunctional epoxide compound
Solubility
Soluble in water (55,6 g/L at 20°C).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong oxidizing agents. Store at room temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2425-79-8
Formula molecolare C10H18O4
Molecular Weight (g/mol) 202.25
Numero MDL MFCD00005146
InChI Key SHKUUQIDMUMQQK-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 1,4-butanediol diglycidyl ether, 1,4-diglycidyloxybutane, 1,4-bis glycidyloxy butane, butanediol diglycidyl ether, araldit dy 026, 1,4-butane diglycidyl ether, grilonit rv 1806, 1,4-diglycidloxybutane, chs-rr2, 1,4-bis 2,3-epoxypropoxy butane
PubChem CID 17046
IUPAC Name 2-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)butoxymethyl]oxirane
SMILES C(CCOCC1CO1)COCC1CO1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Butanediol diglycidyl ether
Densità 1.049
Punti di ebollizione 157°C to 158°C (11 mmHg)
Punto d'infiammabilità 140°C (284°F)
Indice di rifrazione 1.455
Quantità 10 g
Beilstein 115238
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Soluble in water (55,6g/L at 20°C).
Peso formulazione 202.25
Percent Purity 96%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,4-Butanediol diglycidyl ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1,4-Butanediol diglycidyl ether