Learn More
1-(4-Chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10005962
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Identificatori chimici
CAS 98534-80-6
Formula molecolare C11H6ClF3N2O2
Molecular Weight (g/mol) 290.626
Numero MDL MFCD00068142
InChI Key HSZJMDBOSZVDOK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-chlorophenyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 2-4-chlorophenyl-3-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-5-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid, 2-4-chlorophenyl-3-trifluoromethyl-2h-pyrazole-4-carboxylic acid, maybridge1_004008, 2-4-chlorophenyl-3-trifluoromethyl pyrazole-4, 1-4-chlorophenyl-5-trifluoromethyl-4-pyrazolecarboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-5-trifluoromethyl
PubChem CID 688687
IUPAC Name 1-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1N2C(=C(C=N2)C(=O)O)C(F)(F)F)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(4-Chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 290.63
Percent Purity 97%