Learn More
1,4-Dioxane, 99.5%, Extra Dry over Molecular Sieve, stabilized, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15214228
Click to view available options
Quantità:
500 mL
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Dioxane
Punto di fusione 12.0°C
CAS 123-91-1
Densità 1.0340g/mL
Punti di ebollizione 101.0°C
Quantità 500 mL
Punto d'infiammabilità 12°C
Indice di rifrazione 1.4205 to 1.4220
Gravità specifica 1.034
Formula molecolare C4H8O2
Viscosità 1.32 mPa.s (20°C)
Acqua 0.005% max.
Sinonimo dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, benzene, toluene,, ether and other common organic solvents
InChI Key RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COCCO1
IUPAC Name 1,4-dioxane
Molecular Weight (g/mol) 88.106
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
Peso formulazione 88.11
Percent Purity 99.5%
Grado Extra Dry over Molecular Sieve
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,4-Dioxane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.