Learn More
1,4-Dioxane, 99+%, extra pure, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Metal Drum
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Materiale o nome chimico | 1, 4-Dioxane |
Punto di fusione | 12.0°C |
Nota nome | 99+% |
CAS min. % | 99.0 |
Colore | Colorless |
CAS max % | 100.0 |
Densità | 1.0340g/mL |
Punti di ebollizione | 101.0°C |
Quantità | 1 L |
Punto d'infiammabilità | 12°C |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
Identificativo prodotto
- 1,4-Dioxane
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- cancerogenicità Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.