Learn More
1,4-Dithioerythritol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Descrizione
Reagent for maintaining -SH groups in the reduced state, quantitatively reduces disulfides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Reagent for maintaining -SH groups in the reduced state, quantitatively reduces disulfides.
Solubility
Soluble in water (15.4 mg/ml), and methanol.
Notes
Air Sensitive, store away form air. Keep the container tightly sealed. Store away from reducing agent. Store under dry inert gas.
Reagent for maintaining -SH groups in the reduced state, quantitatively reduces disulfides.
Solubility
Soluble in water (15.4 mg/ml), and methanol.
Notes
Air Sensitive, store away form air. Keep the container tightly sealed. Store away from reducing agent. Store under dry inert gas.
Specifica
Materiale o nome chimico | 1,4-Dithioerythritol |
Punto di fusione | 82°C to 84°C |
Odore | Stench |
Quantità | 1 g |
Numero UN | UN3335 |
Beilstein | 1719756 |
IUPAC Name | (2R,3S)-1,4-bis(sulfanyl)butane-2,3-diol |
Peso formulazione | 154.25 |
Percent Purity | 99% |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.