Learn More
1,6-Hexanediamine, 99.5+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10560551
1,6-Hexanediamine, 99.5+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10560551
100 g, Plastic bottle
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Codice prodotto. 10560551
Marca: Thermo Scientific Acros 120641000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 124-09-4
Formula molecolare C6H16N2
Molecular Weight (g/mol) 116.21
InChI Key NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,6-hexanediamine, 1,6-diaminohexane, hexamethylenediamine, hmda, 1,6-hexylenediamine, 1,6-hexamethylenediamine, 1,6-diamino-n-hexane, hexamethylene diamine, hexylenediamine, 1,6-hexanediamine solutionVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 16402
ChEBI CHEBI:39618
IUPAC Name hexane-1,6-diamine
SMILES C(CCCN)CCN
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 6-Hexanediamine
Punto di fusione 38.0°C to 41.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 204.0°C to 205.0°C
Punto d'infiammabilità 81°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare H2N(CH2)6NH2
Quantità 100 g
Beilstein 04,269
Indice di Merck 15,4727
Informazioni di solubilità Solubility in water: 490g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, benzene, diethyl ether
Peso formulazione 116.21
Percent Purity 99.5+%
Forma fisica Crystalline Low Melting Solid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0466700 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/10/2024 Catalog Number120640051,120645000,120640010,120641000
Numero di lottoA0461847 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/04/2024 Catalog Number120640051,120645000,120640010,120641000
Numero di lottoA0461558 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/04/2024 Catalog Number120640051,120645000,120640010,120641000
Numero di lottoA0460105 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/02/2024 Catalog Number120640051,120645000,120640010,120641000
Numero di lottoA0442627 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/10/2023 Catalog Number120640051,120645000,120640010,120641000
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,6-Hexanediamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
1,6-Hexanediamine, 99.5+%, Thermo Scientific Chemicals >