Learn More
1,6-Hexanediamine, 99.5+%
Product Code. p-4509639 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Unit Size:
100g
1kg
500g
5kg
Product Code. 10560551
Brand: Thermo Scientific Acros 120641000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
View alternative products
CAS: 124-09-4 | C6H16N2 | 116.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 124-09-4
Formula molecolare C6H16N2
Molecular Weight (g/mol) 116.21
InChI Key NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,6-hexanediamine, 1,6-diaminohexane, hexamethylenediamine, hmda, 1,6-hexylenediamine, 1,6-hexamethylenediamine, 1,6-diamino-n-hexane, hexamethylene diamine, hexylenediamine, 1,6-hexanediamine solution
PubChem CID 16402
ChEBI CHEBI:39618
IUPAC Name hexane-1,6-diamine
SMILES C(CCCN)CCN
Specifications
Materiale o nome chimico 1, 6-Hexanediamine
Punto di fusione 38.0°C to 41.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 204.0°C to 205.0°C
Punto d'infiammabilità 81°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare H2N(CH2)6NH2
Quantità 100 g
Beilstein 04,269
Indice di Merck 15,4727
Informazioni di solubilità Solubility in water: 490g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, benzene, diethyl ether
Peso formulazione 116.21
Percent Purity 99.5+%
Forma fisica Crystalline Low Melting Solid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,6-Hexanediamine
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.