Learn More
1-BOC-hexahydro-1,4-diazepine, 98%
Codice prodotto. 10604945 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
Codice prodotto. 10604945
Marca: Thermo Scientific Acros 399530050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 112275-50-0 | C10H20N2O2 | 200.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-BOC-Hexahydro-1, 4-diazepine
CAS 112275-50-0
Punti di ebollizione 92.0°C to 96.0°C (0.5mmHg)
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Formula molecolare C10H20N2O2
Imballaggio Glass Bottle
Numero MDL MFCD00276987
Sinonimo 1-boc-homopiperazine, 1-boc-hexahydro-1,4-diazepine, 1,4 diazepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl homopiperazine, 1-boc-1,4-diazepane, n-boc-homopiperazine, boc-hopiz, boc-homopiperazine, n-tert-butoxycarbonyl homopiperazine, tert-butyl 1-homopiperazinecarboxylate
InChI Key WDPWEXWMQDRXAL-UHFFFAOYSA-N
Densità 1.0290g/mL
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCNCC1
IUPAC Name tert-butyl 1,4-diazepane-1-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 200.28
Quantità 5 g
Punto d'infiammabilità >110°C
PubChem CID 2756058
Peso formulazione 200.28
Percent Purity 98%
Gravità specifica 1.029
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-BOC-hexahydro-1,4-diazepine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.