Learn More
1-Bromobutane, 98+%
Codice prodotto. 11493454
Click to view available options
Quantità:
10,000 g
2500 g
500 g
Dimensione della confezione:
10000g
2500g
500g
Codice prodotto. 11493454
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10696.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 109-65-9 | C4H9Br | 137.02 g/mol
1-Bromobutane is used as an intermediate in organic synthesis and as a solvent for cleaning and degreasing. It acts as an alkylating agent as well as to prepare organometallic compounds such as n-butyllithium. It is also involved in the synthesis of procaine and tetracaine. It reacts with magnesium metal to prepare the Grignard reagent, which is used to form carbon-carbon bonds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Bromobutane is used as an intermediate in organic synthesis and as a solvent for cleaning and degreasing. It acts as an alkylating agent as well as to prepare organometallic compounds such as n-butyllithium. It is also involved in the synthesis of procaine and tetracaine. It reacts with magnesium metal to prepare the Grignard reagent, which is used to form carbon-carbon bonds.
Solubility
Miscible with ethanol and diethyl ether. Immiscible with water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents, strong bases, magnesium, potassium, sodium and sodium oxides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-65-9
Formula molecolare C4H9Br
Molecular Weight (g/mol) 137.02
Numero MDL MFCD00000260
InChI Key MPPPKRYCTPRNTB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo butyl bromide, n-butyl bromide, bromobutane, butane, 1-bromo, 1-butyl bromide, butane, bromo, n-butylbromide, 1-bromo-butane, unii-sav6y78u3d, ccris 831
PubChem CID 8002
IUPAC Name 1-bromobutane
SMILES CCCCBr
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromobutane
Punto di fusione °C to 112°C
Densità 1.275 g/mL
Punti di ebollizione 101°C to 102°C
Punto d'infiammabilità 20°C (68°F)
Intervallo percentuale saggio >98%
Formula lineare CH3(CH2)3Br
Indice di rifrazione 1.44
Quantità 500 g
Numero UN UN1126
Beilstein 1098260
Indice di Merck 14,1553
Informazioni di solubilità Miscible with ethanol and diethyl ether. Immiscible with water.
Peso formulazione 137.03
Percent Purity ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Bromobutane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H361fd-Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Butyl bromide