Learn More
1-Bromododecane, 98%
Codice prodotto. 10764211 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
Codice prodotto. 10764211
Marca: Thermo Scientific Acros 106910010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 143-15-7 | C12H25Br | 249.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 143-15-7
Formula molecolare C12H25Br
Molecular Weight (g/mol) 249.23
InChI Key PBLNBZIONSLZBU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dodecyl bromide, lauryl bromide, n-dodecyl bromide, dodecane, 1-bromo, bromododecane, 1-bromo dodecane, 1-bromo-dodecane, 1-bromo-n-dodecane, dodecane, bromo, unii-90t93tx09d
PubChem CID 8919
IUPAC Name 1-bromododecane
SMILES CCCCCCCCCCCCBr
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromododecane
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -11°C to 9°C
Densità 1.0300g/mL
Punti di ebollizione 134.0°C to 135.0°C (6.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)11Br
Indice di rifrazione 1.4570 to 1.4590
Quantità 1 L
Beilstein 01,II,133
Indice di Merck 15,5444
Gravità specifica 1.03
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 249.23
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid