Learn More
1-Butanethiol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11460580
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
1-Butanethiol is used as a model gaseous analyte for fast-responding membrane-free amperometric gas sensor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-79-5
Formula molecolare C4H10S
Molecular Weight (g/mol) 90.184
Numero MDL MFCD00004905
InChI Key WQAQPCDUOCURKW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-butanethiol, butanethiol, butyl mercaptan, n-butyl mercaptan, n-butanethiol, butylthiol, thiobutyl alcohol, n-butylmercaptan, 1-mercaptobutane, 1-butyl mercaptan
PubChem CID 8012
IUPAC Name butane-1-thiol
SMILES CCCCS
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Butanethiol
Punto di fusione -116°C
Colore Colorless
Densità 0.842 g/mL
Punti di ebollizione 98°C
Punto d'infiammabilità 2°C (36°F)
Odore Stench
Formula lineare CH3(CH2)3SH
Indice di rifrazione 1.4425
Quantità 25 mL
Numero UN UN2347
Beilstein 1730908
Sensibilità Air Sensitive
Indice di Merck 14,1577
Informazioni di solubilità Soluble in water (0.59g/L at 20°C).
Peso formulazione 90.19
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid