Learn More
1-Butanol, CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.7%, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
2L
pezzi 4
pezzi 6
Descrizione
- Per HPLC, spettrofotometria e analisi ambientale
- Testato per idoneità HPLC tramite analisi del gradiente e spettroscopia UV-VIS
- Basso profilo di impurità UV
- Linea di base LC con gradiente di impurità basso
- Livelli molto bassi di impurità non volatili
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Butanol |
| Punto di fusione | -90°C |
| Nota nome | for HPLC |
| Densità | 0.81g/mL at 25°C |
| Punti di ebollizione | 116°C to 118°C |
| Quantità | 100 mL |
| Indice di rifrazione | n20/D 1.399 |
| Formula lineare | CH3(CH2)3OH |
| Numero MDL | MFCD00002964 |
| Beilstein | 969148 |
| Vedi altri risultati |