Learn More
1-Butanol, Honeywell
Codice prodotto. p-7073698
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
30 kg
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
30kg
Codice prodotto. 15653880
Marca: Honeywell Riedel-de Haën 330651L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 71-36-3
Formula molecolare C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.123
Numero MDL MFCD00002964
InChI Key LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
IUPAC Name 1-butanolo
SMILES CCCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Butanol
Nota nome Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Densità 0.81g/mL at 25°C
Quantità 1 L
Limite di esplosione 0.112
Punto d'infiammabilità 35°C (95°F)
Punto di combustione 649°F
Formula lineare CH3(CH2)3OH
Numero UN 1120
Beilstein 969148
Peso formulazione 74.12g/mol
Percent Purity ≥99.5% (GC)
Grado ACS/puriss. p.a.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Butanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.