Learn More
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride, 97%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ionic liquid
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride |
| CAS min. % | 96.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 77.0°C to 79.0°C |
| Colore | Yellow |
| Punto d'infiammabilità | 186°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min. (Argentometry) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 100 g |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contiene: 1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride