Learn More
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride, 97%
Codice prodotto. 10362873 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10362873
Marca: Thermo Scientific Acros 354080050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 65039-09-0 | C6H11ClN2 | 146.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ionic liquid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 65039-09-0
Formula molecolare C6H11ClN2
Molecular Weight (g/mol) 146.62
Numero MDL MFCD00074843
InChI Key BMQZYMYBQZGEEY-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 1-ethyl-3-methylimidazolium chloride, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium chloride, emim cl, unii-ph90aq1e93, 1-ethyl-3-methylimidazoliumchloride, 1-methyl-3-ethylimidazolium chloride, 1-ethyl-3-methylimidazol-3-ium chloride, emim-cl, basionics™ st 80, dsstox_cid_21180
PubChem CID 2734160
ChEBI CHEBI:61327
IUPAC Name 1-ethyl-3-methylimidazol-3-ium;chloride
SMILES [Cl-].CCN1C=C[N+](C)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 77.0°C to 79.0°C
Colore Yellow
Punto d'infiammabilità 186°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Viscosità 61.2 mPa.s (80°C)
Peso formulazione 146.62
Percent Purity 97%
Forma fisica Agglomerating Crystalline Powder