Learn More
1-Heptane Sulfonic Acid, Sodium Salt, Ion Pair Chromatography, Fisher Chemical™
92.50 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Plastic powder jar
Descrizione
1-Heptane Sulfonic Acid, Sodium Salt, Ion Pair Chromatography, Fisher Chemical, Quantity: 100g, Packaging: Plastic powder jar, CAS: 22767-50-6, White, Melting Point: 300 deg.C, Molecular Formula: C7H15NaO3S, Molecular Weight: 202.244
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Punto di fusione | 300°C |
Colore | White |
Forma fisica | Powder/Solid |
Quantità | 25 g |
Peso formulazione | 202.25g/mol |
Imballaggio | Plastic powder jar |
Sicurezza e movimentazione
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Identificativo prodotto
- 1-Heptanesulfonic acid, sodium salt
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.