Learn More
1-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzene, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
50g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzene |
| CAS min. % | 97.0 |
| Densità | 1.8510g/mL |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula lineare | IC6H4CF3 |
| Quantità | 10 g |
| Peso formulazione | 272 |
| Percent Purity | 97% |