Learn More
1-Methyl-1-cyclopentene, 96%, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Methyl-1-cyclopentene |
| Nota nome | 96% |
| CAS min. % | 95.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.7800g/mL |
| Punti di ebollizione | 72°C (754.0 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | -17°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 96% |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 1-Methyl-1-cyclopentene
- Pericolo
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.